Merck
Tiole
Butelka z bifenylo-4-tiolem
Tiole, znane również jako merkaptany lub sulfhydryle, to związki organiczne zawierające atom siarki połączony z atomem wodoru (grupa -SH). Tiole są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, służąc jako dodatki do kontrolowania zapachów, działając jako środki redukujące w reakcjach chemicznych i działając jako bloki konstrukcyjne w syntezie organicznej. Niektóre tiole odgrywają również ważną rolę w procesach biologicznych, takich jak reakcje enzymatyczne i sygnalizacja komórkowa.
Tiole jako heterocykliczne elementy budulcowe
Heterocykliczne tiole zawierają pierścień heterocykliczny i są stosowane jako elementy budulcowe w syntezie związków farmaceutycznych, przyczyniają się do rozwoju pestycydów i herbicydów, działają jako podstawowe składniki w syntezie różnych związków organicznych i działają jako odczynniki analityczne i standardy do wykrywania i ilościowego oznaczania określonych substancji w chemii analitycznej.
Purpald®
Purpald® znany również jako 4-amino-3-hydrazyno-5-merkapto-1,2,4-triazol, jest związkiem chemicznym stosowanym jako odczynnik do wykrywania i ilościowego oznaczania aldehydów i ketonów. Jest powszechnie stosowany w chemii analitycznej i syntezie organicznej.
Tiole jako polimery biomedyczne
Tiole wykazują unikalne i korzystne właściwości, gdy są stosowane w polimerach biomedycznych, przyczyniając się do zwiększonej biodegradowalności, biokompatybilności i specyficzności w reaktywności chemicznej.
Tiole mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak tworzenie hydrożeli, które są trójwymiarowymi sieciami usieciowanych polimerów. Hydrożele mogą naśladować naturalne środowisko tkanek i komórek, dzięki czemu nadają się do dostarczania leków, inżynierii tkankowej i gojenia ran. Tiole są również stosowane w modyfikacji polimerów, działają jako systemy dostarczania leków i służą jako kleje biomedyczne w opracowywaniu klejów tkankowych i środków hemostatycznych.
Żelatyna modyfikowana tiolami
Tiole mogą być sieciowane poprzez tworzenie wiązań kowalencyjnych, co skutkuje wysoce usieciowanymi strukturami, takimi jak hydrożele. Żelatyna modyfikowana tiolami, na przykład, może być stosowana do tworzenia hydrożeli z wielofunkcyjnymi sieciatorami norbornenowymi lub allilowymi poprzez reakcje kliknięcia tiol-en lub reakcje addycji Michaela.
Ta unikalna zdolność sprawia, że tiolowana żelatyna jest wszechstronnym materiałem, służącym jako bio-tusz lub matryca w biodruku 3D. Poprzez reakcję tiol-en ułatwia kowalencyjne sieciowanie, zapewniając niezbędną stabilność mechaniczną drukowanych konstrukcji tkankowych.
Tiole w aminokwasach, żywicach i odczynnikach do syntezy peptydów
.Tiole odgrywają ważną rolę w aminokwasy, żywice i odczynniki stosowane w syntezie peptydów.
Tiole w aminokwasach
Cysteina jest aminokwasem, który zawiera grupę tiolową, zdolną do tworzenia wiązań dwusiarczkowych z innymi resztami cysteiny. Wiązania dwusiarczkowe odgrywają kluczową rolę w stabilizacji struktur białkowych i mogą być strategicznie wykorzystywane w syntezie peptydów w celu wprowadzenia ograniczeń strukturalnych lub ułatwienia fałdowania białek.
Tiole w żywicach
Tiole są powszechnie stosowane w syntezie peptydów w fazie stałej (SPPS) w celu unieruchomienia rosnącego łańcucha peptydowego na stałym podłożu. Żywica Merrifield, jedna z najczęściej stosowanych żywic w SPPS, zawiera grupy tiolowe, które mogą reagować z kwasem karboksylowym, tworząc wiązanie amidowe.
Tiole jako odczynniki do syntezy peptydów
W syntezie peptydów odczynniki zawierające tiole są wykorzystywane do różnych celów. Ditiotreitol (DTT), środek redukujący, który rozrywa wiązania dwusiarczkowe, jest stosowany w etapach rozszczepiania i deprotekcji syntezy peptydów, ułatwiając uwalnianie zsyntetyzowanego peptydu z żywicy. Inne odczynniki oparte na tiolach, takie jak 2-merkaptoetanol lub tris(2-karboksyetylo) fosfina, mogą być również stosowane jako środki redukujące lub stabilizatory podczas syntezy peptydów.