D129208
Toluene-3,4-dithiol
technical grade, 90%
Synonim(y):
3,4-Dimercaptotoluene, 4-Methyl-1,2-benzenedithiol, ‘Dithiol’
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Postać
powder
tw
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(S)c(S)c1
InChI
1S/C7H8S2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
Klucz InChI
NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup