270865
Benzene-1,2-dithiol
96%
Synonim(y):
1,2-Dimercaptobenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
96%
Postać
liquid
tw
119-120 °C/17 mmHg (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: slightly soluble
gęstość
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Sc1ccccc1S
InChI
1S/C6H6S2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Klucz InChI
JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves