Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 883,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
883,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
GHPODDMCSOYWNE-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-(Methylenedioxy)toluene can be used as a cation scavenger for the selective cleavage of 4-(3,4-dimethoxyphenyl)benzyl (DMPBn) ethers affording the corresponding deprotected products in the presence of trifluoroacetic acid (TFA) in anhydrous CH2Cl2.
It can also be used as a starting material to prepare:
It can also be used as a starting material to prepare:
- 1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde via photooxidation using CBr4.
- 6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde by treating with dichloromethylmethyl ether and TiCl4.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 99% | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.135 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.422 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 199-200 °C (lit.) | bp 202-203 °C (lit.) | bp - | bp - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.532 (lit.) | refractive index n20/D 1.5000 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?