Przejdź do
71734
Sodium ionophore III
Selectophore, function tested
Synonim(y):
ETH 2120, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H52N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
552.79
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
quality
function tested
SMILES string
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C34H52N2O4/c37-33(35(27-15-5-1-6-16-27)28-17-7-2-8-18-28)25-39-31-23-13-14-24-32(31)40-26-34(38)36(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h13-14,23-24,27-30H,1-12,15-22,25-26H2
InChI key
GKRBLFCTFPAHMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium ionophore III is generally used for preparing ion-selective electrode.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
It may be used in the preparation of vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrode.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore suitable for the assay of Na+-activity in blood, plasma, serum. etc. with a solvent polymeric membrane electrode
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
717479320663082
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
liquid
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
One-component room temperature vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrodes.
Poplawski, Michael E., et al.
Analytica Chimica Acta, 355.2, 249-257 (1997)
T. Maruizumi et al.
Mikrochimica Acta, I, 331-331 (1986)
Zachary J Sandler et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(6) (2020-04-15)
Bunyaviruses are significant human pathogens, causing diseases ranging from hemorrhagic fevers to encephalitis. Among these viruses, La Crosse virus (LACV), a member of the California serogroup, circulates in the eastern and midwestern United States. While LACV infection is often asymptomatic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71734-250MG04061832851532
71734-50MG04061832809274