Przejdź do
71739
Sodium ionophore VI
Selectophore, function tested
Synonim(y):
Bis[(12-crown-4)methyl] dodecylmethylmalonate, Dodecylmethylmalonic acid bis[(12-crown-4)methyl ester]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H62O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
662.85
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4221107
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
liquid
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(C)(C(=O)OCC1COCCOCCOCCO1)C(=O)OCC2COCCOCCOCCO2
InChI
1S/C34H62O12/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-34(2,32(35)45-28-30-26-41-20-18-37-14-16-39-22-24-43-30)33(36)46-29-31-27-42-21-19-38-15-17-40-23-25-44-31/h30-31H,3-29H2,1-2H3
InChI key
FJSZDECKJYYBGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Other Notes
Macrocyclic polyethers with repeating (-CH2CH2O) units. The compounds are ionophoric (form stable complexes with cations).
Host compound. Sodium ionophore for assaying Na+-activities with grafted wire sodium-selective electrodes. It can be used either in a liquid membrane or in a PVC solid membrane[1]
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
717456311262567
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
form
liquid
form
powder
form
-
form
solid
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)