Przejdź do
93206
Carbonate ionophore VII
Selectophore, function tested
Synonim(y):
N,N-Dioctyl-3α,12α-bis(4-trifluoroacetylbenzoyloxy)-5β-cholan-24-amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H79F6NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1016.24
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
solid
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)C(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](OC(=O)c5ccc(cc5)C(=O)C(F)(F)F)[C@]12C)OC(=O)c6ccc(cc6)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C58H79F6NO7/c1-6-8-10-12-14-16-34-65(35-17-15-13-11-9-7-2)50(66)31-18-38(3)46-29-30-47-45-28-27-43-36-44(71-53(69)41-23-19-39(20-24-41)51(67)57(59,60)61)32-33-55(43,4)48(45)37-49(56(46,47)5)72-54(70)42-25-21-40(22-26-42)52(68)58(62,63)64/h19-26,38,43-49H,6-18,27-37H2,1-5H3/t38-,43-,44-,45+,46-,47+,48+,49+,55+,56-/m1/s1
InChI key
PNOQSKXIBWVYCX-PNZPGYLPSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Carbonate ionophore VII is an ionophore mostly used in the preparation of ion selective electrodes.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
630827173471747
form
solid
form
liquid
form
crystals
form
crystals
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)