Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.65
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
form
powder
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1COC23CCCCC2(CCCC3)OCCOCCOC45CCCCC4(CCCC5)OC1
InChI
1S/C27H46O5/c1-5-14-26-15-6-2-11-24(26,10-1)29-18-9-19-30-25-12-3-7-16-27(25,17-8-4-13-25)32-23-21-28-20-22-31-26/h1-23H2/t24-,25-,26+,27+
InChI key
ISSCXMQDZJDLSO-PVCJUVKBSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Sodium ionophore which shows an extremely high selectivity for Na over K (1000:1)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?