Przejdź do
71747
Sodium ionophore X
Selectophore, function tested
Synonim(y):
4-tert-Butylcalix[4]arene-tetraacetic acid tetraethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H80O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
993.27
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587002
Form:
crystals
930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
crystals
quality
function tested
SMILES string
CCOC(=O)COc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)C(C)(C)C)c5OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c4OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c3OCC(=O)OCC)C(C)(C)C
InChI
1S/C60H80O12/c1-17-65-49(61)33-69-53-37-21-39-27-46(58(8,9)10)29-41(54(39)70-34-50(62)66-18-2)23-43-31-48(60(14,15)16)32-44(56(43)72-36-52(64)68-20-4)24-42-30-47(59(11,12)13)28-40(55(42)71-35-51(63)67-19-3)22-38(53)26-45(25-37)57(5,6)7/h25-32H,17-24,33-36H2,1-16H3
InChI key
HZHADWCIBZZJNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium ionophore X is generally used in the preparation of ion-selective electrode (ISE).
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
It may be used in a comparison study of ISE-based electronic tongue for direct and two-stage data analysis on Artificial Neural Network (ANN), Partial Least Squares-Discriminant Analysis (PLS-DA)) and Principal Components Analysis (PCA).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore employed in solid-state and polymeric membrane sodium-selective electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
717347173971745
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
crystals
form
liquid
form
powder
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Analytical Chemistry, 64, 2496-2496 (1992)
D. Diamond et al.
Analyst, 114, 1551-1551 (1989)
Direct and two-stage data analysis procedures based on PCA, PLS-DA and ANN for ISE-based electronic tongue-Effect of supervised feature extraction.
Ciosek P
Talanta, 67(3), 590-596 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71747-50MG04061832851822
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?