Przejdź do
27086
Chromoionophore I
Selectophore
Synonim(y):
3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazine, 9-(Diethylamino)-5-(octadecanoylimino)-5H-benzo[a]phenoxazine, N-Octadecanoyl-Nile blue, ETH 5294
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H53N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
583.85
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3576427
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore
Quality Level
form
solid
mp
91-93 °C (lit.)
fluorescence
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H53N3O2/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-37(42)39-34-29-36-38(32-24-22-21-23-31(32)34)40-33-27-26-30(28-35(33)43-36)41(5-2)6-3/h21-24,26-29H,4-20,25H2,1-3H3/b39-34+
InChI key
MYWBZQJIXVRCJC-JQJRJOTLSA-N
General description
Chromoionophore I (ETH 5294, 3-octadecanoylimino-7-diethylamino-l,2-benzophenoxazine) is a H+-selective neutral chromoionophore, which is lipophilic in nature and is a highly basic dye molecule.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Chromoionophore I may be used for the test zone preparation in the multianalyte sensor, during environmental monitoring, using photographic digital camera.
Selected application examples
Assay of K+ and of Ca2+ activity with solvent polymeric optode membrane based on ETH 5294 and potassium ionophore I (valinomycin)
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27088442631N5632
fluorescence
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
fluorescence
-
fluorescence
λem 505 nm in ethanol (Lasing peak 534 nm, lasing range 515 - 558 nm (DMSO), pump source XeCl (308 nm))
fluorescence
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
91-93 °C (lit.)
mp
-
mp
208-210 °C (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
-
product line
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Powiązane treści
Environmental monitoring using a conventional photographic digital camera for multianalyte disposable optical sensors.
Lapresta FA and Vallvey C.
Analytica Chimica Acta, 706 (2), 328-337 (2011)
Fatehy M Abdel-Haleem et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 201, 98-104 (2018-05-08)
Preparation of novel salicylate-selective optical sensors (bulk optodes) was performed and applied successfully for salicylate determination in pharmaceutical formulations, Aspirin® and Aspocid®. t-butyl calix[4]arene ionophore was incorporated in a plasticized poly (vinyl-chloride) membrane containing the chromoionophore ETH5294 (O1) or ETH7075
Design and characterization of a novel ammonium ion selective optical sensor based on neutral ionophores.
Seiler K
Analytical Sciences, 5 (5), 557-561 (1989)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
27086-10MG-F04061826143285
27086-100MG-F04061833276990