Przejdź do
N5632
Nile Blue A
Dye content ≥75 %, Powder
Synonim(y):
Basic Blue 12, Nile blue sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
497,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2C20H20N3O · SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
732.85
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
222-832-5
MDL number:
Colour Index Number:
51180
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nile Blue A, Dye content ≥75 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥75%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Nile Blue A is aminodiethylaminonaphthophenoxazonium sulfate employed in biology and histology. It is a highly fluorescent, and photostable organic dye used to dye clothing, and is for use in lipid histochemistry.
Application
Nile blue A is suitable for staining and discriminating between melanins and lipofuscins in paraffin sections of animal tissue, and in a histochemical method for lipids in frozen sections.
Biochem/physiol Actions
Nile blue A stains acidic components, such as phospholipids, nucleic and fatty acids by imparting a dark blue color, while neutral lipids, namely triglycerides, are stained pink, or red.
Features and Benefits
Used in the preparation of an amperometric glucose sensor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0766N3013391557
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL
solubility
acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, ≥75%
composition
Dye content, ≥75%
composition
Carbon: 70.0-77.3%
Nitrogen: 7.5-8.8%
composition
Dye content, 96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nile Blue A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)