Przejdź do
19684
Chromoionofor XVII
Selectophore
Synonim(y):
GJM-541
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15KN2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.55
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
MDL number:
product line
Selectophore
form
solid
SMILES string
OCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2cc(c(O)c3ccccc23)S(=O)(=O)O[K]
InChI
1S/C18H16N2O7S2.K/c21-9-10-28(23,24)13-7-5-12(6-8-13)19-20-16-11-17(29(25,26)27)18(22)15-4-2-1-3-14(15)16;/h1-8,11,21-22H,9-10H2,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b20-19+;
InChI key
FEQBTLSWGJASRO-RZLHGTIFSA-M
General description
Chromoionofory to kolorowe jonofory. Składają się z dwóch funkcjonalnie różnych części, a mianowicie jonoforu i chromoforu; jonofor pomaga w rozpoznawaniu jonów, podczas gdy chromofor przekazuje informacje chemiczne wytwarzane przez interakcję jonoforu z jonami.
Application
pH indicator can be covalently linked to a cellulose support. Model compound for pH and cation indicator dyes that can be covalently linked to cellulose.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G. Mohr
Optical sensors for pH and cations using vinylsulfonyl dye chemistry null
G. Mohr, O. Wolfbeis
Analytica Chimica Acta, 292, 41-41 (1994)
Complexation of Cationic Species
Crown Ethers; Inoue
Cation Binding by Macrocycles, 465-465 (1990)