Przejdź do
27098
Chromoionophore VIII
Selectophore
Synonim(y):
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolphthaleinethyl ester, TBPE
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14Br4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
661.96
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-645-2
Beilstein/REAXYS Number:
2228548
MDL number:
Form:
solid
product line
Selectophore
Quality Segment
form
solid
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1\C(c2cc(Br)c(O)c(Br)c2)=C3/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3
InChI
1S/C22H14Br4O4/c1-2-30-22(29)14-6-4-3-5-13(14)19(11-7-15(23)20(27)16(24)8-11)12-9-17(25)21(28)18(26)10-12/h3-10,27H,2H2,1H3
InChI key
SQFXATUXPUCFFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
H+-selective chromoionophore employed in combination with ETH 157 (Cat. No. 71733) for the detn. of ammonia in air
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)