Przejdź do
27088
Chromoionophore III
Selectophore
Synonim(y):
9-(Diethylamino)-5-[(2-octyldecyl)imino]benzo[a]phenoxazine, ETH 5350
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H55N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
569.86
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5462368
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore
Quality Segment
form
solid
SMILES string
CCCCCCCCC(CCCCCCCC)C\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H55N3O/c1-5-9-11-13-15-17-21-30(22-18-16-14-12-10-6-2)29-39-35-28-37-38(33-24-20-19-23-32(33)35)40-34-26-25-31(27-36(34)42-37)41(7-3)8-4/h19-20,23-28,30H,5-18,21-22,29H2,1-4H3/b39-35+
InChI key
ICVAQSQRYBGWQH-IGIMMJHKSA-N
General description
Chromoionophore III (ETH 5350) is a pH sensitive dye, and is ratiometric that is the fluorescence spectrum has two peaks, and the ratio between these peaks changes according to the changing pH levels.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
ETH 5350 was used for the fabrication of optode membranes, which are sodium selective, used in order to optically determine sodium in pH-buffered human blood plasma.
Selected application examples
Assay of Na+ activity with solvent polymeric optode membrane prepared from ETH 5350 and sodium ionophore V; Assay of ammonia with solvent polymeric optode membranes based on ETH 5350 and valinomycin (potassium ionophore I)
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
270862490163086
description
Selectophore
description
Selectophore
description
Selectophore, function tested
description
Selectophore, function tested
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)