Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 893,00 zł |
Informacje o tej pozycji
893,00 zł
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84851
needle L
51 mm (2 in.)
volume
5 μL
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| volume 5 μL | volume 250 μL | volume 50 μL | volume 10 μL |
| needle size 26s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 26s ga (bevel tip) |
| manufacturer/tradename Hamilton 84851 | manufacturer/tradename Hamilton 84861 | manufacturer/tradename Hamilton 84857 | manufacturer/tradename Hamilton 84853 |
| feature removable needle RN | feature removable needle RN | feature removable needle RN | feature removable needle RN |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8145889010 | 04027269190408 |
| 8145880250 | 04022536418308 |
| 528072-1L | 04061832557533 |
| 1576720-2X1G | 04065273205602 |
| 8145881000 | 04022536418315 |
| 26201 | 04061832873855 |