Przejdź do
21496
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
805RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
687,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84857
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
compatibility
for use with Hamilton 805RN (removable needle)
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207972149321498
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with Hamilton 805RN (removable needle)
compatibility
-
compatibility
for use with Hamilton 802RN (removable needle)
compatibility
for use with Hamilton 810RN (removable needle)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
volume
50 μL
volume
10 μL
volume
25 μL
volume
100 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2149604061832872834