Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84853
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 84853 | manufacturer/tradename Hamilton 84855 | manufacturer/tradename Hamilton 84857 | manufacturer/tradename Hamilton 84859 |
| volume 10 μL | volume 25 μL | volume 50 μL | volume 100 μL |
| feature removable needle RN | feature removable needle RN | feature removable needle RN | feature removable needle RN |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20797 | 04061838080226 |