Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84861
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 84861 | manufacturer/tradename Hamilton 84857 | manufacturer/tradename Hamilton 84851 | manufacturer/tradename Hamilton 84859 |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
| feature removable needle RN | feature removable needle RN | feature removable needle RN | feature removable needle RN |
| volume 250 μL | volume 50 μL | volume 5 μL | volume 100 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 24546 | 04061832873602 |