Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 646,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81630
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 mL
compatibility
for use with Hamilton 1010RN (removable needle)
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in sampling method of the headspace poly(dimethylsiloxane) (PDMS) mini-disk extraction (HS-PDE) for analysing spices flavours using GC/MS technique.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| feature removable needle RN | feature removable needle RN | feature removable needle RN | feature needle type LTN (fixed) |
| manufacturer/tradename Hamilton 81630 | manufacturer/tradename Hamilton 84851 | manufacturer/tradename Hamilton 84861 | manufacturer/tradename Hamilton 81417 |
| description Gastight® | description - | description - | description - |
| volume 10 mL | volume 5 μL | volume 250 μL | volume 2.5 mL |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Poly (dimethylsiloxane) Mini-disk Extraction.
Cha, Eun-Ju, and Dong-Sun Lee
Bull. Korean Chem. Soc., 32.10, 3603-3609 (2011)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 22195 | 04061832873480 |