Przejdź do
20691
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81417
needle L
51 mm (2 in.)
volume
2.5 mL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used for sampling during headspace GC-MS analysis for the identification of volatile compounds in jellyfish protein hydrolysates.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207092219520734
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
removable needle RN
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
volume
2.5 mL
volume
1 mL
volume
10 mL
volume
10 μL
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
manufacturer/tradename
Hamilton 81417
manufacturer/tradename
Hamilton 81343
manufacturer/tradename
Hamilton 81630
manufacturer/tradename
Hamilton 80300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Identification of volatile compounds in jellyfish protein hydrolysate.
Kromfang, Isaree, et al.
King Mongkut?s University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology, 8.2, 153-161 (2014)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2069104061838347008