Przejdź do
21203
Calcium ionophore V
Selectophore, ≥95%
Synonim(y):
10,19-Bis[(octadecylcarbamoyl)methoxyacetyl]-1,4,7,13,16-pentaoxa-10,19-diazacycloheneicosane, K23E1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H112N4O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1041.53
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore
assay
≥95%
form
powder
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)COCC(=O)N1CCOCCOCCOCCN(CCOCCOCC1)C(=O)COCC(=O)NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C58H112N4O11/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-59-55(63)51-72-53-57(65)61-37-41-67-45-46-68-42-38-62(40-44-70-48-50-71-49-47-69-43-39-61)58(66)54-73-52-56(64)60-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-54H2,1-2H3,(H,59,63)(H,60,64)
InChI key
LKKJODPUVIMZGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Calcium ionophore V (K23E1) may be used in fabricating calcium on to the waveguide sensor to understand the selectivity of the specific ion and also measure its concentration.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Employed in highly calcium-selective membrane electrodes exhibit excellent selectivity toward alkali and earth alkali ions (log KPOT(Ca2+,Mg2+ = -5.0)) and extremely high lipophilicity (log PTLC ionophore: 14.6); Neutral ionophore used in a calcium-selective optode
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
211982119321192
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Flow-through type calcium ion selective optodes based on novel neutral ionophores and a lipophilic anionic dye
H. Hisamoto et al.
Analytica Chimica Acta, 299, 179-179 (1994)
Jennifer Southcombe et al.
PloS one, 6(5), e20245-e20245 (2011-06-03)
Immune adaptation is a critical component of successful pregnancy. Of primary importance is the modification of cytokine production upon immune activation. With the discovery that normal pregnancy itself is a pro-inflammatory state, it was recognised that the classical Th1/Th2 cytokine
Active optical thin-film waveguide sensor for ion sensing
K. Kim et al.
Analytica Chimica Acta, 343, 199-199 (1997)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
21203-250MG-F04061832808499
21203-25MG-F04061832808505