Przejdź do
21192
Calcium ionophore I
Selectophore, function tested, ≥99.0%
Synonim(y):
(−)-(R,R)-N,N′-Bis-[11-(ethoxycarbonyl)undecyl]-N,N′,4,5-tetramethyl-3,6-dioxaoctane-diamide, Diethyl N,N′-[(4R,5R)-4,5-dimethyl-1,8-dioxo-3,6-dioxaoctamethylene]bis(12-methylaminododecanoate), ETH 1001
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H72N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
684.99
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-449-8
Beilstein/REAXYS Number:
2343275
MDL number:
Assay:
≥99.0%, ≥99.0% (HPLC)
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥99.0%, ≥99.0% (HPLC)
quality
function tested
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCCCCCN(C)C(=O)CO[C@H](C)[C@@H](C)OCC(=O)N(C)CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C38H72N2O8/c1-7-45-37(43)27-23-19-15-11-9-13-17-21-25-29-39(5)35(41)31-47-33(3)34(4)48-32-36(42)40(6)30-26-22-18-14-10-12-16-20-24-28-38(44)46-8-2/h33-34H,7-32H2,1-6H3/t33-,34-/m1/s1
InChI key
CJAONIOAQZUHPN-KKLWWLSJSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Calcium ionophore I (ETH 1001) was used in an experimental study, conducted to determine the intracellular and extracellular changes of calcium ions in hypoxia and ischemia in rat brain.
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Used as ionophore in membrane electrodes for the determination of Ca2+-activities; Useful for transport studies in biological membranes.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
211982119324894
description
Selectophore, function tested, ≥99.0%
description
Selectophore, function tested
description
Selectophore, function tested
description
Selectophore
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
-
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)