Przejdź do
21059
Calcium ion solution for ISE
0.1 M Ca, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Synonim(y):
Calcium chloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.98
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.1 M Ca
SMILES string
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Calcium ion solution (CaCl2) contains dissolved calcium ions and chloride ions.
Application
CaCl2 solution was used in the photolysis of caged compounds while obtaining patch-clamp, in an experiment conducted to study olfactory transduction in dissociated mouse olfactory sensory neurons.[1]
Preparation Note
prepared with CaCl2.2H2O and H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
449709383147499609
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
concentration
0.1 M Ca
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)