Przejdź do
21198
Calcium ionophore IV
Selectophore, function tested
Synonim(y):
N,N-Dicyclohexyl-N′,N′-dioctadecyl-3-oxapentanediamide, N,N-Dicyclohexyl-N′,N′-dioctadecyl-diglycolic diamide, ETH 5234
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5010,00 zł
3757,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H100N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
801.36
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
quality
function tested
mp
50-53 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C52H100N2O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-39-45-53(46-40-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)51(55)47-57-48-52(56)54(49-41-35-33-36-42-49)50-43-37-34-38-44-50/h49-50H,3-48H2,1-2H3
InChI key
CLLKVTAGSOWKHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Calcium ionophore IV (ETH 5234) was used in preparing membrane for the pseudoreference electrode in tetrahydrofuran, in a study to demonstrate electrochemical sample matrix elimination for trace level potentiometric detection.[1]
Calcium ionophore IV may be used in the preparation of Ca2+-selective membrane utilizing AlGaN/GaN transistors for potentiometric calcium ion detection.[2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Extremely lipophilic Ca2+-selective ionophore for chemical sensors of long lifetime; it induces selectivities for Ca over Mg, Na and K of 104, 106, and 108, respectively.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
211932119220909
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
-
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
50-53 °C
mp
-
mp
-
mp
34-36 °C
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)