Przejdź do
21193
Calcium ionophore II
Selectophore, function tested
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetra[cyclohexyl]diglycolic acid diamide, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-3-oxapentanediamide, ETH 129
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H48N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.69
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6491651
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
solid
quality
function tested
SMILES string
O=C(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H48N2O3/c31-27(29(23-13-5-1-6-14-23)24-15-7-2-8-16-24)21-33-22-28(32)30(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h23-26H,1-22H2
InChI key
URAUKAJXWWFQSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Suitable for intracellular calcium measurements.
Calcium ionophore II (ETH 129) was used in preparing calcium selective minielectrodes which are used in determination of dissociation constant (Kd).
Selected application examples
Lipophilic ionophore for Ca2+-selective electrodes with detection limit in the sub-nanomolar range. Extremely efficient carrier of Ca2+-ions; induces a selectivity in membranes for Ca2+ over Mg2+ by a factor of about 104.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
211982090921192
description
Selectophore, function tested
description
Selectophore, function tested
description
Selectophore
description
Selectophore, function tested, ≥99.0%
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
form
solid
form
-
form
powder
form
-
quality
function tested
quality
function tested
quality
-
quality
function tested
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)