Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
Informacje o tej pozycji
435,00 zł
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80930
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body | material clear glass body, stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2), clear glass body | material bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| feature removable needle RN | feature needle type RN (removable needle) | feature removable needle RN | feature removable needle RN |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
| volume 50 μL | volume 25 μL | volume 100 μL | volume 250 μL |
| needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20782 | 04061832873022 |