Przejdź do
20781
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear glass body, stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type RN (removable needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80230
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207832078220784
material
clear glass body, stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), clear glass body
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
25 μL
volume
100 μL
volume
50 μL
volume
250 μL
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
manufacturer/tradename
Hamilton 80230
manufacturer/tradename
Hamilton 81030
manufacturer/tradename
Hamilton 80930
manufacturer/tradename
Hamilton 81130
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2078104061838347046