Przejdź do
20784
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1725RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
611,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Material:
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
Needle l:
51 mm (2 in.)
Volume:
250 μL
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81130
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207822078320781
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), clear glass body
material
clear glass body, stainless steel needle (point style 2)
volume
250 μL
volume
50 μL
volume
100 μL
volume
25 μL
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
feature
needle type RN (removable needle)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2078404061832873039