Kluczowe dokumenty
20783
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
1 EA
586,00 zł
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
586,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
clear glass body
rozmiar igły
22s ga (bevel tip)
Właściwości
removable needle RN
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81030
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
100 μL
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zuzana Nascakova et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-05-01)
R-loops are three-stranded structures generated by annealing of nascent transcripts to the template DNA strand, leaving the non-template DNA strand exposed as a single-stranded loop. Although R-loops play important roles in physiological processes such as regulation of gene expression, mitochondrial