Przejdź do
20722
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, luer tip
1005LT, volume 5 mL, needle size (not included)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81501
needle L
, n/a
volume
5 mL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207202072120723
material
glass body
material
glass body
material
glass body
material
glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
manufacturer/tradename
Hamilton 81501
manufacturer/tradename
Hamilton 81301
manufacturer/tradename
Hamilton 81401
manufacturer/tradename
Hamilton 81601
volume
5 mL
volume
1 mL
volume
2.5 mL
volume
10 mL
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
815101002504027269001292
2072204061832873206