A needle is not included with this item and must be purchased separately.
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81601
needle L
, n/a
volume
10 mL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass body | material glass body | material glass body | material glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| needle size (not included) | needle size (not included) | needle size (not included) | needle size (not included) |
| manufacturer/tradename Hamilton 81601 | manufacturer/tradename Hamilton 81301 | manufacturer/tradename Hamilton 81501 | manufacturer/tradename Hamilton 81401 |
| needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a |
| volume 10 mL | volume 1 mL | volume 5 mL | volume 2.5 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, luer tip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20723 | 04061832873213 |
-
Is this contain with needle or we have to buy separately????