Przejdź do
20721
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, luer tip
1002LT, volume 2.5 mL, needle size (not included)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81401
needle L
, n/a
volume
2.5 mL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
209762071420717
material
glass body
material
glass body
material
glass body
material
glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81401
manufacturer/tradename
Hamilton 80001
manufacturer/tradename
Hamilton 81201
manufacturer/tradename
Hamilton 81101
volume
2.5 mL
volume
10 μL
volume
0.5 mL
volume
250 μL
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2072104061832873190
Questions
  1. is it possible to have the dimensions of the syringe?
    1 answer
    1. This is a product of Hamilton. The barrel inner diameter is 0.287 inches (7.29 mm) and the barrel outer diameter is 0.407 inches (10.3 mm). Please see the image below to review the complete product specifications.