Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81301
needle L
, n/a
volume
1 mL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass body | material glass body | material glass body | material glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| needle size (not included) | needle size (not included) | needle size (not included) | needle size (not included) |
| needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a |
| feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip | feature without needle Luer tip |
| manufacturer/tradename Hamilton 81301 | manufacturer/tradename Hamilton 81501 | manufacturer/tradename Hamilton 81401 | manufacturer/tradename Hamilton 81601 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, luer tip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?