Przejdź do
06797
® 6 miesięcy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Irreversible, single use
quality
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
room temperature (at 20-80% humidity)
parameter
180 days run-out window (calibrated at +22 °C)
size
40 mm × 19 mm
General description
Wskaźniki Timestrip® to proste, wizualne przypomnienia o dowolnym zdarzeniu związanym z czasem. Są to małe, samoprzylepne etykiety, które można przymocować lub zintegrować z produktem lub urządzeniem. Monitorują upływający czas i wskazują, kiedy kluczowe znaczniki czasu i wstępnie zdefiniowany czas upłynęły.
Odwiedź nasz Timestrip Web Portal, aby dowiedzieć się więcej.
Application
Przycisk aktywacji ręcznej na górze. Pojawi się kolorowa linia wskazująca uzbrojenie. Kolor zmienia się wraz ze znacznikami czasu w oknie podglądu.
Features and Benefits
  • Dokładność czasowa: ±15% w warunkach izotermicznych
  • Użytkowanie: skalibrowany dla średniej temperatury otoczenia 22°C/72°F
Packaging
06797-10EA: 10 etykiet w saszetce
06797-100EA: 100 etykiet w saszetce
06797-500EA: 500 etykiet w saszetce
Other Notes
Non-toxic, polymeric assembly multilayer and aluminum-plastic laminate encapsulating colored oils
Legal Information
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
891488082608168
quality
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
quality
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
quality
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
quality
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
parameter
180 days run-out window (calibrated at +22 °C)
parameter
1 h run-out window ((calibrated at +22 °C)
parameter
48 h run-out window ((calibrated at +10 °C)
parameter
8 h run-out window (calibrated at +10°C)
storage condition
room temperature (at 20-80% humidity)
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature (at 20-80% humidity)
description
Irreversible, single use
description
Irreversible, single use
description
Irreversible, single use
description
Irreversible, single use
size
40 mm × 19 mm
size
32 mm × 19 mm
size
40 mm × 19 mm
size
40 mm × 19 mm
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A79205-5G04061833386651
A79205-1G04061833386637
06797-10EA04061826678510
06797-100EA04061826678503
06797-500EA04061826678527