Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5280,00 zł
description
Irreversible, single use
quality
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
room temperature (at 20-80% humidity)
parameter
8 h run-out window (calibrated at +10°C)
size
40 mm × 19 mm
General description
Odwiedź nasz portal internetowy Timestrip Web Portal, aby dowiedzieć się więcej.
Application
Features and Benefits
- Temperatura progowa: 8°C/46°F
- Użycie: skalibrowany do izotermicznego środowiska temperatury +10°C
- Dokładność czasowa: ±15% w warunkach izotermicznych
Packaging
08168-100EA: 100 etykiet w saszetce
08168-500EA: 500 etykiet w saszetce
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage condition room temperature (at 20-80% humidity) | storage condition room temperature (at 20-80% humidity) | storage condition room temperature (at 20-80% humidity) | storage condition room temperature |
| size 40 mm × 19 mm | size 40 mm × 19 mm | size 40 mm × 19 mm | size 40 mm × 19 mm |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| parameter 8 h run-out window (calibrated at +10°C) | parameter 12 h run-out window (calibrated at +27 °C) | parameter 8 h run-out window (calibrated at -18 °C) | parameter 48 h run-out window ((calibrated at +10 °C) |
| description Irreversible, single use | description Irreversible, single use | description Irreversible, single use | description Irreversible, single use |
| quality Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008 | quality Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008 | quality Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008 | quality Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T11509-500G | 04061837512988 |
| 8147131000 | 04022536422299 |
| T11509-2.5KG | 04061838134516 |
| T11509-100G | 04061837336683 |
| T11509-1KG | 04061837336713 |
| 8147130250 | 04022536422282 |
| 08168-500EA | 04061833626764 |
| 08168-100EA | 04061838652157 |
| 08168-10EA | 04061826678558 |