Przejdź do
07475
Żywność ®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352202
description
Irreversible, single use
quality
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
room temperature
parameter
4 h run-out window ((calibrated at +7 °C)
size
35 mm × 19 mm
General description
Food to wskaźnik temperatury Timestrip®, który pokazuje, jak długo produkt znajdował się powyżej temperatury chłodzenia (5°C/41°F).
Odwiedź nasz Timestrip Web Portal, aby dowiedzieć się więcej.
Application
Przycisk aktywacji ręcznej na górze. Okno "ON" zmieni kolor na niebieski, aby potwierdzić uzbrojenie. Niebieski kolor pojawia się w oknie podglądu, jeśli nastąpiło przekroczenie temperatury progowej. Czas trwania naruszenia jest pokazywany przez postęp niebieskiego barwnika wzdłuż znaczników czasu.
Features and Benefits
  • Temperatura progowa: 5°C/41°F
  • Użycie: skalibrowany do izotermicznego środowiska o temperaturze +7°C
  • Dokładność czasu: ±15% w czasie w warunkach izotermicznych
  • Dokładność temperatury: ±1°C/2°F
Packaging
07475-10EA: 10 etykiet w saszetce
07475-100EA: 100 etykiet w saszetce
07475-500EA: 500 etykiet w saszetce
Other Notes
Non-toxic, polymeric assembly multilayer and aluminum-plastic laminate encapsulating colored liquid chemicals
Legal Information
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)