Przejdź do
07603
® 3 miesiące
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116105
description
Irreversible, single use
quality
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
room temperature (at 20-80% humidity)
parameter
90 days run-out window (calibrated at +22 °C)
size
40 mm × 19 mm
General description
Wskaźniki Timestrip® to proste, wizualne przypomnienia o dowolnym zdarzeniu związanym z czasem. Są to małe, samoprzylepne etykiety, które można przymocować lub zintegrować z produktem lub urządzeniem. Monitorują upływający czas i wskazują, kiedy kluczowe znaczniki czasu i wstępnie zdefiniowany czas upłynęły.
Odwiedź nasz Timestrip Web Portal, aby dowiedzieć się więcej.
Application
Przycisk aktywacji ręcznej na górze. Pojawi się kolorowa linia wskazująca uzbrojenie. Kolor zmienia się wraz ze znacznikami czasu w oknie podglądu.
Features and Benefits
  • Dokładność czasowa: ±15% w warunkach izotermicznych
  • Użytkowanie: skalibrowany dla średniej temperatury otoczenia 22°C/72°F
Packaging
07603-10EA: 10 etykiet w saszetce
07603-100EA: 100 etykiet w saszetce
07603-500EA: 500 etykiet w saszetce
Other Notes
Non-toxic, polymeric assembly multilayer and aluminum-plastic laminate encapsulating colored oils
Legal Information
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)