Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116105
description
Irreversible, single use
quality
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
protect from light at room temperature (at 20-80% humidity)
parameter
365 days run-out window (calibrated at +22 °C)
size
40 mm × 19 mm
General description
Wskaźniki Timestrip® to proste, wizualne przypomnienia o dowolnym zdarzeniu związanym z czasem. Są to małe, samoprzylepne etykiety, które można przymocować lub zintegrować z produktem lub urządzeniem. Monitorują upływający czas i wskazują, kiedy kluczowe znaczniki czasu i wstępnie zdefiniowany czas upłynęły.
Odwiedź nasz Timestrip Web Portal, aby dowiedzieć się więcej.
Odwiedź nasz Timestrip Web Portal, aby dowiedzieć się więcej.
Application
Przycisk aktywacji ręcznej na dole. Pojawi się kolorowa linia wskazująca uzbrojenie. Kolor zmienia się wraz ze znacznikami czasu w oknie podglądu.
Features and Benefits
- Dokładność czasowa: ±15% w warunkach izotermicznych
- Użytkowanie: skalibrowany dla średniej temperatury otoczenia 22°C/72°F
Packaging
06929-10EA: 10 etykiet w saszetce
06929-100EA: 100 etykiet w saszetce
06929-500EA: 500 etykiet w saszetce
06929-100EA: 100 etykiet w saszetce
06929-500EA: 500 etykiet w saszetce
Other Notes
Non-toxic, polymeric assembly multilayer and aluminum-plastic laminate encapsulating colored oils
Legal Information
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
06929 Timestrip 12 Months, Key Chain
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 06929-10EA | 04061826678534 |
| 06929-500EA | 04061833626726 |