Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 117,00 zł |
Informacje o tej pozycji
117,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: amine reactive
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: amine reactive | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| form beads | form beads | form beads | form beads |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] D. M. Dixit, et al. (1978) Israel J. Chem., 17, 248.
[2 ] B. A. Dressman, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 937.
[3] L. Gouilleux, et al. (1996) Tetrahedron Lett.,37, 7031.
[4] K. Gordon, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 8621.
[5] A. Paio, et al. (2003) Tetrahedron Lett.,44, 1867.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (photometric determination of p-nitrophenyl released upon treatment with piperidin): 0.80 - 1.40 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly ( styrene - 1% DVB ), 100 - 200 mesh
Other Notes
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550720025 | 04027269112455 |
| 8550720001 | 04027269112431 |
| 8550720005 | 04027269112448 |