Merck
8.55059
Żywica Merrifield LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonim(y):
Chloromethylpolystyrene-divinylbenzene (100-200 mesh)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352101
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
General description
Żywica Merrifield była standardowym nośnikiem do syntezy kwasów peptydowych metodą Boc SPPS [1,2]. W chemii peptydów jest ona obecnie stosowana tylko w syntezie małych i średnich peptydów, ponieważ wiązanie benzyloestrowe żywicy nie jest całkowicie stabilne w przypadku powtarzalnego traktowania TFA. Przyłączenie reszty C-końcowej jest zwykle osiągane przez ogrzewanie żywicy w DMF z odpowiednią solą cezową aminokwasu w obecności KI [3]; chociaż sole Me4N [4], sole sodowe[5] w THF z katalizą Bu4NF [6] i sole cynku w EtOH były również używane [7]. Rozszczepienie jest zwykle przeprowadzane przez traktowanie żywicy HF lub TFMSA lub przez wodorolizę [8]. Alkohole mogą być uwalniane przy użyciu środków redukujących, takich jak DIBAL [6] lub LiBH4 [9]. Estry metylowe mogą być wytwarzane przez transestryfikację metanolanem [10].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis for sulfur after derivatization with KSAc): 0.40 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 -200 mesh (75 - 150 µm)
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0008
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855059010004027269111830
855059000504027269111816
855059002504027269111823