Merck
8.55011
Żywica Merrifield HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonim(y):
Chloromethylpolystyrene-divinylbenzene (100-200 mesh)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352101
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
General description
Wersja standardowego chlorometylopolistyrenu o wysokim obciążeniu.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis for sulfur after derivatization with KSAc): 1.0 - 1.6 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 -200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0070
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855011010004027269109615
855011000504027269109592
855011002504027269109608