Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
sulfonamide
storage temp.
2-30°C
General description
Żywica zabezpieczająca do syntezy C-końcowo zmodyfikowanych peptydów metodą Fmoc SPPS. Łącznik jest aktywowany do rozszczepienia przez nukleofile poprzez metylację przy użyciu TMS-diazometanu.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Application
- Pierwsza synteza w fazie stałej i badania strukturalne nad fakellistatyną 15: W tym badaniu opisano zastosowanie żywicy 4-sulfamylobutyrylowej AM do syntezy fakellistatyny 15 w fazie stałej, podkreślając rolę żywicy w syntezie peptydów i jej skuteczność w ładowaniu Fmoc-Leu-OH. (Shaheen et al., 2016).
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.60 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 200 -400 mesh.
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.60 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 200 -400 mesh.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0152
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550210025 | 04027269110093 |
| 8550210001 | 04027269110079 |
| 8550210005 | 04027269110086 |