Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
199,00 zł
Quality Level
form
powder
pH
7-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form crystals | form solid | form - |
| mp >300 °C | mp 120 °C (Elimination of water of crystallisation) | mp 250-270 °C (decomposition) | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| pH 7-9 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 8 (20 °C, 30 g/L in H2O) | pH - |
Analysis Note
Loss on drying: ≤ 3.0 %
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8186015000 | 04022536580005 |
| 8186010500 | 04022536440354 |
| 8186010100 | 04022536440347 |