Przejdź do
14160
Sodium succinate dibasic
purum, anhydrous, ≥98.0% (NT)
Synonim(y):
Anhydrous butanedioic acid disodium salt, Succinic acid disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
118,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
387,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOOCCH2CH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-778-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3917246
Assay:
≥98.0% (NT)
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
purum
assay
≥98.0% (NT)
SMILES string
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1, [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium succinate dibasic can be used:
  • As a liquid phase in the study of basic properties of α-tricalcuim phosphate-based cement.
  • To prepare succinato-bridged copper(II) complexes exhibiting magnetic properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
634097172063260
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
purum p.a.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)