Przejdź do
8.20151
di-Sodium succinate hexahydrate
for synthesis
Synonim(y):
di-Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
123,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
179,35 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4Na2O4 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.14
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-778-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
crystals
Solubility:
349 g/L
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
crystals
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
120 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
349 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Application in nanoparticle synthesis: Di-Sodium succinate hexahydrate is employed in the robust synthesis of size-dispersed triangular silver nanoprisms, demonstrating a key role in the chemical reduction route. This approach contributes to the understanding of nanoparticle formation and could optimize the production processes for applications ranging from electronics to biomedicine (Bahlol et al., 2019).
Analysis Note
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Loss on drying (130 °C, 2 h): 38.0 - 42.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9637141708.18601
form
crystals
form
-
form
solid
form
powder
solubility
349 g/L
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 270 g/L at 20 °C (completely)
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
mp
120 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
-
mp
-
mp
>300 °C
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
8—9.5 (25 °C, 270 g/L)
pH
-
pH
7-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c