Merck
1.06557
szczawian dwusodowy
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu szczawiowego
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2Na2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.00
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-550-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.8% (manganometric)
Form:
solid
Solubility:
37 g/L
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (manganometric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤0.05% loss on drying, 105°C
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
solubility
37 g/L
density
2.27 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, N: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie (manganometryczne): ≥ 99,8 %
Wartość pH (3 %, woda): 7,5 - 8,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,05 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under szczawian dwusodowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c