Przejdź do
4.80112
Trifluoroacetic acid solution
0.1% (v:v) trifluoroacetic acid, suitable for LC/MS, for use with LICHROSOLV®
Synonim(y):
Water with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
30 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
12352401
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
LiChrosolv®
form
liquid
concentration
0.095-0.105 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
impurities
≤0.03 ppm K (Potassium), ≤0.03 ppm Mg (Magnesium), ≤0.2 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Fe (Iron), ≤0.7 ppm Na (Sodium), ≤50 ppm Al (Aluminium)
color
APHA: ≤10
compatibility
for use with LICHROSOLV®
storage temp.
2-30°C
General description
LiChrosolv hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meet all the requirements of modern LC-MS ionization methods (ESI/APCI - positive and negative mode). Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionization efficiency. The packaging material has been improved to meet LC-MS quality requirements perfectly.
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Acid content: 0.095 - 0.105 % (v/v)
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0.01 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.2 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.5 ppm
K (Potassium): ≤ 0.03 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.03 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.7 ppm
Gradient grade (at 210 nm): ≤ 10.0 mAU
Gradient grade (at 254 nm): ≤ 2.0 mAU
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Filtered by 0.2µm filter
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4.801701.08218900666
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.03 ppm K (Potassium), ≤0.2 ppm Ca (Calcium), ≤0.7 ppm Na (Sodium), ≤0.03 ppm Mg (Magnesium), ≤50 ppm Al (Aluminium), ≤0.5 ppm Fe (Iron)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
compatibility
for use with LICHROSOLV®
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
concentration
0.095-0.105 % (v/v)
concentration
0.045-0.055 % (v/v)
concentration
24.5-25.5% (trifluoroacetic acid)
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
wgk
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
480112903004022536762999