Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
12352401
Technique(s):
HPLC: suitable
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
form
liquid
concentration
0.045-0.055 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
LiChrosolv hypergrade jest dokładnie testowany pod kątem przydatności do LC-MS i spełnia wszystkie wymagania nowoczesnych metod jonizacji LC-MS (ESI/APCI - tryb dodatni i ujemny). Dzięki niskiemu poziomowi tła jonowego i niskiemu tłumieniu jonów, rozpuszczalniki LiChrosolv hypergrade zapewniają wysoką powtarzalność i wysoką wydajność jonizacji. Materiał opakowania został ulepszony, aby doskonale spełniać wymagania jakościowe LC-MS.
Analysis Note
Assay (trifluoroacetic acid): 0.045 - 0.055 % (v/v)
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) MALDI-MS: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.000 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.921 at 25 °C | density 1.12 g/cm3 at 20 °C |
| description isocratic | description - | description - | description - |
| product line LiChrosolv® | product line LiChrosolv® | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu trifluorooctowego
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 4801704000 | 04027269684068 |
| 4801702500 | 04027269126803 |