Przejdź do
1.08218
Roztwór kwasu trifluorooctowego
(25% solution in water) for protein sequenation
Synonim(y):
Roztwór TFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
518,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.02
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
5446934
MDL number:
Concentration:
24.5-25.5% (trifluoroacetic acid)
Form:
liquid
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
composition
Water, 74.5-75.5% Karl Fischer
concentration
24.5-25.5% (trifluoroacetic acid)
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Kwas trifluorooctowy (TFA) może być stosowany jako rozpuszczalnik w odwróconym układzie faz HPLC do rozdzielania peptydów, ponieważ zwiększa rozdzielczość piku. Charakteryzuje się również niską długością fali wykrywania absorpcji i jest stosunkowo lotny i łatwy do usunięcia. W przypadku większości separacji peptydów, TFA był stosowany w stężeniach od 0,05 do 0,1% (6,5-13 mM).[1]
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne): 24,5 - 25,5 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 1.129 - 1.131
Fluorescencja (przy 254 nm): ≤ 2 ppb
Fluorescencja (przy 365 nm): ≤ 2 ppb
Woda (wg Karla Fischera): 74.5 - 75.5 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91707302031T6508
concentration
24.5-25.5% (trifluoroacetic acid)
concentration
-
concentration
≥99,0%
concentration
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
composition
Water, 74.5-75.5% Karl Fischer
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu trifluorooctowego
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Chen et al.
Journal of chromatography. A, 1043(1), 9-18 (2004-08-20)
Trifluoroacetic acid (TFA) remains the dominant mobile phase additive for reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) of peptides after more than two decades since its introduction to this field. Generally, TFA has been employed in a concentration range of 0.05-0.1% (6.5-13
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108218005004022536101781
Questions
  1. hello is this solution 25% TFA prepared per the USP? Is it considered USP grade?
    1 answer
    1. This product is not USP grade.