Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 793,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 833,00 zł |
Informacje o tej pozycji
793,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
ISO 17025, 17034
product line
Aquastar®
form
solid
autoignition temp.
390 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: water standard for Karl Fischer titration
packaging
ampule of 10 g
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
bulk density
500 kg/m3
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
General description
Odwiedź stronę certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Features and Benefits
- Dostępny w bezpiecznej plastikowej butelce z materiałem poddanym badaniom stabilności i jednorodności, zgodnie z normami ISO 17034 i ISO Guide 35.
- Wysoka jakość zapewniająca dokładne i wiarygodne wyniki
- Wraz z kompleksowym i specyficznym dla partii certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego systemu zarządzania jakością
- Pomiar i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
Packaging
Analysis Note
Metoda pomiaru: kulometryczna wg Karla Fischera
rozszerzona niepewność pomiaru: +/- 0.05 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency ISO 17025, 17034 | agency - | agency - | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. |
| grade certified reference material | grade - | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| packaging ampule of 10 g | packaging - | packaging - | packaging - |
| mp 202 °C | mp 202 °C | mp 202 °C | mp 202 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1129390010 | 04022536146072 |
| 1129390013 | 04054839964824 |